Learn More
Dotriacontane, 97%
Codice prodotto. 10230743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10230743 5 g Bottiglia in vetro 5g
10162190 25 g Plastic bottle 25g
10145203 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10230743 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117690050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-85-4
Formula molecolare C32H66
Molecular Weight (g/mol) 450.88
Numero MDL MFCD00009411
InChI Key QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC Name dotriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dotriacontane
Nota nome 97%
Punto di fusione 67°C to 72°C
Colore Gray to White
Punti di ebollizione 467°C
Punto d'infiammabilità 247°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)30CH3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Peso formulazione 450.86
Percent Purity 97%
Forma fisica Shiny Flakes