Learn More
Dotriacontane, 98%
Codice prodotto. 11428087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428087 25 g 25g
11418087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11428087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17480.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
Solubility
Soluble in hot toluene, diethyl ether, benzene and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-85-4
Formula molecolare C32H66
Molecular Weight (g/mol) 450.88
Numero MDL MFCD00009411
InChI Key QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC Name dotriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dotriacontane
Punto di fusione 68°C to 71°C
Densità 0.812
Punti di ebollizione 300°C to 310°C
Quantità 25 g
Beilstein 1783260
Informazioni di solubilità Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 450.88
Percent Purity 98%