Descrizione
- Double diffusion plates.
- These plates are specially formulated to optimise the detection of precipitating antibodies.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 325 μL |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Physical Surface Treatment |
| Tipo | Multi-Well Plate |
| Altezza (sistema metrico) | 2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm wells, 8 mm wells, 12 mm wells |