Learn More
Acqua senza pirogeni con doppio processo di distillazione
Codice prodotto. 11983084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
10 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11983084 5 l 5 LT
11963345 10 l 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11983084 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0208.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    28.10€ / 5L
    Risparmia 70.90€
    71% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for laboratory use. Water, Double Distilled, Pyrogen-Free, Chem-Lab has been ultra-purified to remove bacteria, organic and inorganic particles, viruses, minerals, salts and metals, at LF<5μS. Packaged in a sterilized container to maintain purity.
Distilled water is produced by boiling water and then condensing the vapor into a clean container, leaving solid contaminants behind. Double-distilled water produces an even higher level of purification. It is prepared by slow boiling the uncontaminated condensed water vapor from a prior slow boiling.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.016g/mol
Filtered Through LF < 5μS
Trattamenti Double-Distilled
Densità 1.00g/mL
Quantità 5 l
Forma fisica Liquido