Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Codice prodotto. 17790129 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17790129 Black pezzi 250
17700139 Blue pezzi 250
17710139 Green pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17790129 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 70.111BLACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    8.89€ / pezzi 250
    Risparmia 1.11€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These double elastic clip caps come in wall-mounted dispensers for convenient use.
  • Covers the full head, as required by the HACCP process
  • Extra comfort with double elastic to ensure excellent retention
  • Ability to use color code for tracking
  • 12 g/m2 fabric weight
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore Black
Monouso Single-use
Tipo di design Clip Cap
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN ISO 9001
Quantità 250 Pk.
Dimensioni (L x P) 40 x 55 cm
Include Caps and Wall Dispenser
Da utilizzare con (applicazione) Industrial, Laboratory