Learn More
VELP Scientifica™ Mini H-Stand con doppia asta completo
Codice prodotto. 17110206 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
300 x 430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17110206
Marca: VELP Scientifica™ A00000383
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il Mini H-Stand è un sistema completo di base, aste morsetto e pinze, progettato per impedire la rotazione degli strumenti intorno ad un'asta singola.
DESCRIPTION
  • Designed for light weight instruments and comes complete with all parts
  • Designed to avoid rotation of attachment and instrument through the use of the double rod and bosshead clamp
Specifica
Product Type Stand
Dimensioni (L x P x A) 300 x 430 mm