Learn More
Bochem™ Morsetti doppi in acciaio inox
Codice prodotto. 10524841
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Safety Screw Heart, M8
Socket Screw, M6/M8
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile Dimensione della confezione
10524841 Socket Screw, M6/M8 Pezzo
10196500 Safety Screw Heart, M8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524841 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5310
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Stile Socket Screw, M6/M8
Quantità 1 Ea.
Tipo Double Sleeve
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 16.5 mm
Size M6/M8
Jaw Type 2-Prong