Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
Codice prodotto. 30130322
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
20 confezioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130322 Blue 20 confezioni
30130321 White 20 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30130322 Fornitore Chemsplash N. del fornitore 2660.300.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    104.36€ / pezzi 2000
    Risparmia 1.64€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Double stitched mop cap constructed of non-woven polypropylene.
  • 14 g Non-Woven Polypropylene
  • Double Stitched
  • Elasticated
  • 24 in.
  • One Size
Specifica
Product Type Mob Cap
Size 24 in.
Materiale Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Senza lattice Yes