Learn More
OHAUS™ Double Tier Platform Kit
Codice prodotto. 15712559 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
32.4 x 25.4 cm
35.6 x 28 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15712559 35.6 x 28 cm Pezzo
15792549 32.4 x 25.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15712559 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400139
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Double Tier Platform Kit designed to hold samples and laboratory glassware.
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Double Tier Platform Kit
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 14.00 in.
Profondità (sistema metrico) 35.60 cm
Dimensioni (L x P) 35.6 x 28 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.60 cm
Larghezza (sistema metrico) 28.00 cm
Descrizione Double Tier Platform Kit Rocker SHRK07AL