Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Codice prodotto. 12487020 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12487020 680 x 278 x 325 mm Pezzo
12407020 560 x 278 x 170 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12487020 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE29462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    232.05€ / pezzi 1
    Risparmia 44.95€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
  • Double trays are a rack with two drawers including a lid with a handle on the front
  • Double trays will fit into any freezer
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Dimensioni (L x P x A) 680 x 278 x 325 mm
Include Handle and Lid
Larghezza (sistema metrico) 278 mm