Learn More
Dowex™ 1X2, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10432781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10432781 100 g 100g
10646232 500 g 500g
10424935 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202961000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9085-42-1
Formula molecolare C29H34ClN
Molecular Weight (g/mol) 432.05
Numero MDL MFCD00132715
InChI Key BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC Name 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 1X2
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: on 50 mesh (cumulative): < 15%, through 140 mesh: < 15%
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità totale volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Capacità di ritenzione dell'acqua Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Indice di Merck 10, 2182
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.