Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 1X8 |
| Forma fisica | Powder and/or Chunks |
| Dimensione particelle | 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | Cl form: 43 to 48% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Colore | White |
| Quantità | 2.5 kg |
| IUPAC Name | 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride |