Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 1X8 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | Cl form: 39 to 45% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Colore | Tan to White |
| Quantità | 2.5 kg |
| IUPAC Name | 1,4-diethenylbenzene 4-ethenyl-N,N,N-trimethylanilinium ethenylbenzene chloride |