Learn More
Dowex 1X8 chloride form 100-200 Mesh, TRC
Codice prodotto. 30380680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380680 1 kg 1kg
30373157 500 g 500g
30371533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380680 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4855151KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex 1X4 Chloride
CAS 69011-19-4
Formula molecolare (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Quantità 1 kg
Sinonimo Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin