Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX8 |
| Forma fisica | Moist Beads or Spheres |
| Dimensione particelle | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 50 to 58% |
| Colore | Beige to Brown |
| Quantità | 2.5 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |