Learn More
Dowex™ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10454415 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10454415 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10143821 100 g Plastic bottle 100g
10431022 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10454415 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335350025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 11119-67-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11119-67-8
Numero MDL MFCD00132726
IUPAC Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 50WX8
Forma fisica Beads
Dimensione particelle 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Imballaggio Plastic bottle
Capacità totale volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacità di ritenzione dell'acqua H form: 50 to 58%
Colore Beige to Brown
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.