Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 50WX8 Hydrogen Form, Strongly Acidic, 16-50 mesh
Codice prodotto. 18825272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18825272 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18825272 Fornitore MilliporeSigma™ Supelco™ N. del fornitore 44504100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dowex™ 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Dowex™ 50WX8 hydrogen form is used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted. Dowex™ 50WX8 hydrogen form is used as catalyst. It is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 16/50 Mesh
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 g
Linea di prodotti DOWEX
Capacità (sistema metrico) 1.1 meq/mL by wetted bed volume
Numero MDL MFCD00132726
CAS 69011-20-7
DOWEX is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow