Learn More
Dowex 50X2-100, Ion-exchange Resin, ACROS Organics, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex 50X2-100 |
| CAS | 12612-37-2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Ion-exchange Resin, ACROS Organics |