Learn More
Dowex 50X2-100, Ion-exchange Resin, ACROS Organics, TRC
Codice prodotto. 30360333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD12613510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex 50X2-100
CAS 12612-37-2
Quantità 10 g
Sinonimo Ion-exchange Resin, ACROS Organics