Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX2 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: on 70 mesh (cumulative): <15%, through 270 mesh: <15% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, H form (meq/mL)> 0.6 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 74 to 82% |
| Quantità | 100 g |