Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX4 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 64 to 72% |
| Quantità | 100 g |
Sicurezza e movimentazione
- Dowex|TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin