Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX2 |
| Forma fisica | Beads |
| Dimensione particelle | Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max. |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 74 to 82% |
| Quantità | 500 g |