Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Codice prodotto. 30379857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379857 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379857 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD53705810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Quantità 10 mg
Sinonimo Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8