Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Codice prodotto. 30385470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385470 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385470 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5370581MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Quantità 1 mg
Sinonimo Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8