Learn More
Dowtherm™ A
Descrizione
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowtherm™ A |
| Punto di fusione | 12°C to 14°C |
| Punti di ebollizione | 257°C |
| Odore | Unpleasant |
| Numero UN | UN3082 |
| Densità | 1.056 |
| Quantità | 1000 mL |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
- Dowtherm A
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide, Biphenyl