Learn More
Dowtherm A, TRC
Codice prodotto. 30387734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387734 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD53710050ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dowtherm A
CAS 8004-13-5
Formula molecolare C12H10O.C12H10
Quantità 50 mL
Sinonimo 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1
InChI Formula InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
SMILES C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3
IUPAC Name oxydibenzene 1,1'-biphenyl
Molecular Weight (g/mol) 324.42
Peso formulazione 324.15