Learn More
Doxazosin EP Impurity D (Doxazosin USP Related Compound B), Mikromol™
Codice prodotto. 30049362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049362 25 mg 25mg
17903006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049362 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0085.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxazosin EP Impurity D (Doxazosin USP Related Compound B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
CAS 28888-44-0
Nomi componenti o analita 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H10 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 222.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 222.0641 g/mol