Learn More
Doxazosin EP Impurity E, Mikromol™
Codice prodotto. 30464094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464094 4 x 25 mg -
30049511 25 mg 25mg
30052364 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30464094 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0085.0600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Doxazosin EP Impurity E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 27631-29-4
Nomi componenti o analita 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H8 Cl2 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
IUPAC Name 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Molecular Weight (g/mol) 259.09
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 257.9963 g/mol