Learn More
Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans) 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans) |
| CAS | 347840-07-7 |
| Solvente o matrice | Methanol |
| Formula molecolare | C19 2H3 H18 N O . Cl H |
| Quantità | 1 mL |
| Sinonimo | Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 318.86 |
| Vedi altri risultati |