Learn More
Doxepin-d3 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135231 1 mg 1mg
30137690 25 mg 25mg
17909309 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30135231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5500021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 347840-07-7
Formula molecolare C19 2H3 H18 N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 318.86
Sinonimo Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
IUPAC Name 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Peso formulazione 318.1578