Learn More
Doxepin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137552 2.5 g 2.50g
30133862 5 g 5g
18000820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5500002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1229-29-4
Formula molecolare C19 H21 N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 315.84
Sinonimo Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, Curatin, Doxepin hydrochloride, Doxepine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-δ11(6H),γ-propylamine hydrochloride, P 3693A, Quitaxon, Sinequan, Sinequin
IUPAC Name (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Doxepin Hydrochloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Peso formulazione 315.139