Learn More
Doxepin N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30132611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132611 100 mg 100mg
30138421 50 mg 50mg
30007284 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132611 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD550010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22684-91-9
Formula molecolare C19H21NO2
Molecular Weight (g/mol) 295.38
Sinonimo 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
IUPAC Name 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Doxepin N-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Peso formulazione 295.1572