Learn More
Doxifluridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470758
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470758 5 g 5g
16412039 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16470758 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0021
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Doxifluridine(Ro 21-9738; 5'-DFUR) is a thymidine phosphorylase activator for PC9-DPE2 cells with IC50 of 0.62 μM.
Doxifluridine(Ro 21-9738
Specifica
Materiale o nome chimico Doxifluridine
CAS 9-5-3094
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11FN2O5
Quantità 5 g
Sinonimo Ro 21-9738 5-Fluoro-5'-deoxyuridine 5'-DFUR
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.19 mM) ∣DMF : 100 mg/mL (406.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (81.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC(C(F)=C2)=O)=O)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Peso formulazione 246.19
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only