Learn More
Doxorubicin Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11413074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11413074 5 mg Amber Glass 5mg
10512955 1 mg Amber Glass 1mg
10133293 10 mg Amber Glass 10mg
10767945 50 mg Amber Glass 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11413074 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP25165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Doxorubicin Hydrochloride
Doxorubicin HCL is a chemotherapeutic agent. Antitumor, immunosuppressive, and antibiotic agent. It blocks RNA polymerase and reverse transcriptase. Also inhibits nucleic acid synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25316-40-9
Formula molecolare C27H30ClNO11
Molecular Weight (g/mol) 579.98
Numero MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI Key MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinonimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC Name (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Doxorubicin Hydrochloride
Informazioni di decomposizione 216°C
Punto di fusione 216°C
Colore Orange
Intervallo percentuale saggio (by HPLC): ≥95%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 5 mg
Indice di Merck 15, 3487
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 580
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxorubicin hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.