Learn More
Doxorubicin hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Doxorubicin hydrochloride is a potent human DNA topoisomerase I and topoisomerase II inhibitor with IC50s of 0.8 μM and 2.67 μM, respectively. Doxorubicin hydrochloride reduces basal phosphorylation of AMPK and its downstream target acetyl-CoA carboxylase. Doxorubicin hydrochloride induces apoptosis and autophagy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Doxorubicin hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 25316-40-9 |
| Colore | Reddish Brown |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H30ClNO11 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Hydroxydaunorubicin hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 35.71 mg/mL (61.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (34.48 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only