Learn More
Doxorubicin hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17600887 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17600887 5 mg 5mg
17690877 1 mg 1mg
17610887 10 mg 10mg
17620887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17600887 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215910105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    164.85€ / 5mg
    Risparmia 9.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 25316-40-9
Formula molecolare C27H30ClNO11
Molecular Weight (g/mol) 579.98
Numero MDL MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI Key MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Sinonimo doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC Name hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracene-5,12-dione chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Doxorubicin hydrochloride
Quantità 5 mg
Peso formulazione 579.99
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxorubicin Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride