Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycycline hyclate, 98%
Codice prodotto. 15520554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15520554 100 g 100g
15500554 5 g 5g
15510554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15520554 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 446061000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Doxycycline hyclate, Doryx, CAS # 24390-14-5, is the hyclate salt form of the broad-spectrum antibiotic known as doxycycline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Doxycycline hyclate is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic of the tetracycline class
  • Doxycycline inhibits bacterial growth by preventing polypeptide formation via inhibition of at least one ribosomal subunit
  • Known to reversibly bind the 30S ribosomal subunit and inhibit formation of the aminoacyl-tRNA/mRNA-ribosome complex
  • Inhibits matrix metalloproteinases in many microorganisms
Applications
  • Effective against the bacteria that cause Lyme disease, chlamydia, rickettsia and mycoplasma; suitable for antibiotic resistance testing and study of cellular mechanisms
  • Intended for laboratory use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24390-14-5
Formula molecolare 0·5 C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 512.94
InChI Key ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Sinonimo doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
IUPAC Name (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;ethanol;dihydrate;hydrochloride
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Doxycycline hyclate
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,3488
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 512.94
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Doxycycline hyclate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.