Descrizione
Doxycycline is a relative of tetracycline reported to be more effective against sensitive organisms.
Application Notes:
- It is used to inhibit matrix metalloproteinases and has been used to inhibit the inflammatory response of Lyme Disease.
Usage Statement:
- Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
- Antibiotic
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Doxycycline Hyclate |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 24390-14-5 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 25 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 1025.89 |
| Grado | USP |
Sicurezza e movimentazione
Produktidentifikator
- Doxycycline Hyclate, USP
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline Hyclate