Learn More
Doxycycline hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11460892 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11460892
Marca: MP Biomedicals 0219504401
Identificatori chimici
CAS 10592-13-9
Formula molecolare C22H25ClN2O8
Molecular Weight (g/mol) 480.90
Numero MDL MFCD03427564
InChI Key VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Sinonimo Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Doxycycline hydrochloride
Tipo Doxycycline Hydrochloride
Forma fisica Powder
Colore Yellow
Quantità 1 g
IUPAC Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride
Peso formulazione 480.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxycycline Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H312-Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.