Learn More
Doxycycline Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11420455 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420455 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420455 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219504410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    159.60€ / 10g
    Risparmia 8.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
More active biologically than the corresponding 6b-epimer hydrochloride. Doxycycline Hydrochloride, MP Biomedicals is a broad spectrum antibiotic effective against gram-positive and gram-negative bacteria. It is a derivative of oxytetracycline used to inh
Doxycycline Hydrochloride is a synthetic oxytetracycline derivative and is a member of the tetracycline antibiotics group. It shows antiprotozoal properties and is a potent inhibitor of MMPs (matrix metallo-proteinases), such as type 1 collagenase. It is used to treat a variety of infections and for other biomedical applications.
  • Treats chronic prostatitis, sinusitis, pelvic inflammatory disease, acne, rosacea, and rickettsial infections
  • Inhibits the inflammatory response of Lyme disease
  • Used in prophylaxis of anthrax (caused by Bacillus anthracis)
  • Effective against Yersinia pestis
  • Inhibits collagen synthesis
  • Used in studies on wound healing and tissue remodeling
  • Eliminates Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs
  • Eliminates Ixodes scapularis ticks
Specifica
Forma fisica Powder
CAS 10592-13-9
Concentrazione Working Concentration: It is typically used at a concentration of 20ug/mL and is stable in media at 37°C for approximately 5 days.
Quantità 10 g
Formula molecolare C22H25ClN2O8
Numero MDL MFCD03427564
Sinonimo Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycycline hyclate, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride
Informazioni di solubilità Soluble in water (10mg/mL, clear, yellowish to yellowish-green solution) and DMSO (50mg/mL).
InChI Key VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
IUPAC Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 480.90
PubChem CID 54706018
Peso formulazione 480.9
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxycycline Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302+H312-Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.