Learn More
Doxycycline hydrochloride
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General Description
- Doxycycline hydrochloride is a compound that shows antibacterial and antimicrobial activities against several species, including Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum, and Escherichia coli. It is also a bacteriostatic
- It can block the binding of aminoacyl-tRNA to the mRNA-ribosome complex, thereby inhibiting protein synthesis
Application
- It is used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and eliminate Ixodes scapularis ticks
- Doxycycline hydrochloride is also considered to be a broad-spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase, in wound healing and tissue remodeling studies. Due to this activity, it can inhibit angiogenesis and reduce lung metastases
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Doxycycline hydrochloride |
| Tipo | Doxycycline Hydrochloride |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Punto di fusione | 195°C to 201°C |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water to 50mg/ml; May require warming. |
| Peso formulazione | 480.9 |
Safety and Handling
- Doxycycline hydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hydrochloride