Learn More
Doxycycline Hydrochloride (Yellow Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10224633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224633 1 g Vetro ambrato 1g
10619743 5 g Vetro ambrato 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10224633 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP26531
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Broad spectrum antibiotic
Broad spectrum antibiotic. Broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10592-13-9
Formula molecolare C22H25ClN2O8
Molecular Weight (g/mol) 480.90
Numero MDL MFCD03427564
InChI Key VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Doxycycline Hydrochloride
Tipo Doxycycline Hydrochloride
Forma fisica Powder/Solid
Absorbance Inclusive between 300 at 349nm
Punto di fusione 210°C
Imballaggio Vetro ambrato
Potency Inclusive between 800μg/mg
Rotazione specifica Inclusive between 105°
Acqua Inclusive between 1.4%
Colore Yellow
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Peso formulazione 480.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Doxycycline Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.