Learn More
Doxylamine N-Oxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Doxylamine N-Oxide |
| CAS | 97143-65-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C17 H22 N2 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, N-oxide (9CI, ACI), Doxylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine N-oxide, Doxylamine N-oxide (aliphatic N-oxide) |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H22N2O2/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC Name | N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine oxide |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.369 |
| Vedi altri risultati |