Learn More
DuraLab Bilancia di precisione avanzata DP-1002 - 1000 g x 0,01 g
Codice prodotto. 30280268
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30280268 1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280268 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.70€ / pezzi 1
    Risparmia 10.30€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
La bilancia di precisione avanzata DP-1002 fornisce misurazioni precise e coerenti fino a una capacità di 1000 g e una risoluzione di 0,01 g. Ideale per laboratori di ricerca, industriali o didattici.
Sperimenta risultati costanti con la bilancia di precisione avanzata DP-1002. Progettata per offrire prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente di laboratorio, questa bilancia di precisione è una soluzione economica ma completa per una pesatura accurata. Con funzionalità avanzate, una portata di 1000 g e una risoluzione di 0,01 g, la DP-1002 fornisce misurazioni precise e costanti, migliorando l'efficienza e l'affidabilità delle tue operazioni nei laboratori di ricerca, industriali o didattici. Applicazioni:
  • Laboratori di ricerca - Ideale per la pesatura precisa di sostanze chimiche, composti e campioni
  • Laboratori industriali - Perfetto per il controllo qualità e i processi di produzione che richiedono misurazioni accurate
  • Laboratori didattici - Supporta l'insegnamento e la ricerca con funzionalità di pesatura affidabili e facili da usare
Caratteristiche principali del DP-1002:
  • Cella di carico ad alta precisione
  • Corpo interamente in plastica
  • Piatto di pesata in acciaio inossidabile
  • Display LCD retroilluminato di facile lettura
  • Indicatore di sovraccarico
  • Alimentatore senza fili con adattatore incluso
  • Interruttore di blocco/sblocco della batteria
  • Piedini regolabili in altezza
  • Tara a piena capacità
  • Menu semplice a 5 pulsanti per un facile utilizzo
  • Calibrazione esterna (calibrazione M1 da 500 g) (peso) (incluso)
  • Pesi di calibrazione OIML disponibili separatamente
  • Funzione di conteggio
Specifica
Capacità 1 kg
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Modello DP-1002
Tipo Precision Balance