Learn More
DuraLab Bilancia di precisione avanzata DP-3002 - 3000 g x 0,01 g
Codice prodotto. 30280284
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30280284 3 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280284 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    129.96€ / pezzi 1
    Risparmia 11.04€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La bilancia di precisione avanzata DP-3002 fornisce misurazioni precise e coerenti fino a una capacità di 3000 g e una risoluzione di 0,01 g. Ideale per laboratori di ricerca, industriali o didattici.
Sperimenta risultati costanti con la bilancia di precisione avanzata DP-3002. Progettata per offrire prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente di laboratorio, questa bilancia di precisione è una soluzione economica ma completa per una pesatura accurata. Con funzionalità avanzate, una portata di 3000 g e una risoluzione di 0,01 g, la DP-3002 fornisce misurazioni precise e costanti, migliorando l'efficienza e l'affidabilità delle tue operazioni nei laboratori di ricerca, industriali o didattici. Applicazioni:
  • Laboratori di ricerca - Ideale per la pesatura precisa di sostanze chimiche, composti e campioni
  • Laboratori industriali - Perfetto per il controllo qualità e i processi di produzione che richiedono misurazioni accurate
  • Laboratori didattici - Supporta l'insegnamento e la ricerca con funzionalità di pesatura affidabili e facili da usare
Caratteristiche principali del DP-3002:
  • Cella di carico ad alta precisione
  • Corpo interamente in plastica
  • Piatto di pesata in acciaio inox
  • Display LCD retroilluminato di facile lettura
  • Indicatore di sovraccarico
  • Alimentazione senza fili con adattatore incluso (a breve anche a batteria!)
  • Interruttore di blocco/sblocco batteria
  • Piedini regolabili in altezza
  • Tara a piena capacità
  • Menu semplice a 5 tasti per un facile utilizzo Funzionamento
  • Calibrazione esterna
  • Pesi di calibrazione OIML disponibili separatamente
  • Funzione di conteggio
  • Per calibrare questa bilancia, si consiglia di utilizzare un peso DuraLab OIML M1 da 2000 g - vedere DRL0055.
Specifica
Capacità 3 kg
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Modello DP-3002
Tipo Precision Balance