missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DP2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18168621 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18168621 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18168621 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP216216

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DP2 Polyclonal specifically detects DP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DP2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.98mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:3000
Formulazione 0.1M Tris-Glycine (pH7), 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias gene DKFZp313O196, DP2Dp-2, E2F dimerization partner 2, FLJ39131, transcription factor Dp-2, transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2)
Simboli geni TFDP2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human DP2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecolare dell'antigene 43 kDa
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7029
Test di specificità Human, Mouse. Expected to cross react based on sequence identity: Chicken (95%), Rat (97%), Xenopus laevis (86%), Zebrafish (84%).
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.