Learn More
Dp44mT
Codice prodotto. 15406199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406199 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15406199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64090.MB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 152095-12-0 | C14H15N5S | 285.369 g/mol
An iron chelator and selective anticancer agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dp44mT
Tipo Dp44mT
Forma fisica Powder
CAS 152095-12-0
Colore Orange to Yellow
Quantità 25 mg
Sensibilità Light sensitive
Formula molecolare C14H15N5S
Numero MDL MFCD20527329
Numero UN UN2811
Sinonimo 2-(Di(pyridin-2-yl)methylene)-N,N-dimethylhydrazinecarbothioamide; Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
InChI Key XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=S)NN=C(C1=CC=CC=N1)C2=CC=CC=N2
IUPAC Name 3-(dipyridin-2-ylmethylideneamino)-1,1-dimethylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 285.369
PubChem CID 10334137
Peso formulazione 285.37