Learn More
Lovibond™ Soluzione di reagente DPD 1
Click to view available options
Quantità:
15 ml
Dimensione della confezione:
15mL
Descrizione
Lovibond DPD 1 Reagent Solution, Quantity: 15mL, Packaging: 1Each, Green
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Quantità | 15 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DPD 1 reagent solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)