Learn More
Lovibond™ DPD 3 Solution
Lovibond DPD 3 Solution, Quantity: 15mL, Packaging: 1Each, Red
Marca:  Lovibond™ 471030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10202272
  • 13.00€ / 15mL
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lovibond DPD 3 Solution, Quantity: 15mL, Packaging: 1Each, Red
Specifica
Specifica
Red
1 Each
15 mL