Learn More
DPP3 Antibody (SR2247), R&D Systems™
Codice prodotto. 18611384 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611384 50 μg 50µL
18609644 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611384 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32248750ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DPP3 Monoclonal specifically detects DPP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DPP3
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR2247
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human DPP3 (Uniprot #: Q9NY33)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10072
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus